Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschutzbehälter
Diese Spitzenbox für Gammastrahlung eignet sich ideal für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalien, Cryo Tubes und Falcon-Röhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B10G
Artikelnummer. 12357107
  • 5360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gamma – 10 l – (25 x 20 x 20 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG2
  • Gamma-Spitzenbox Cleaver 2 l
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zur Lagerung radioaktiver Materialien, zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
10 l
250 mm
Strahlenschutzbox
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gammastrahlenschutzbehälter > Höhe: 250 mm; Fassungsvermögen: 10 l