Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus galvanisiertem Stahl
M10-Laborstandfüße werden mit dem Usbeck Laborgeräte™ Stativstab aus verzinktem Stahl gestützt. Die Stange hat einen Innendurchmesser von 12 mm.
6.74 CHF - 9.29 CHF
Spezifikation
Material Verzinkter Stahl
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Haltestange/Befestigungsstange
Zur Verwendung mit (Geräte) M10-Ständer
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10211831
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2102
600 mm
7.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10232911
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2103
750 mm
9.29 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10638752
Unterlagen ansehen
Usbeck Laborgeraete™
2101
550 mm
6.74 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stahl, verzinkt
  • Mit Gewinde M 10
  • Ø 12 mm
Spezifikation
Spezifikation
Verzinkter Stahl
Haltestange/Befestigungsstange
Je 1
12 mm
M10-Ständer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Stativstäbe aus galvanisiertem Stahl