Learn More
Justrite™ Sicherheitskanne aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle
Für die sichere Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischtüchern. Die Sicherheitsbehälter aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle können bis zu 60 Grad geöffnet werden und bleiben bei Nichtgebrauch geschlossen.
Marke:  Justrite™ 09101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11983639
  • 167.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der erhöhte, belüftete Boden fördert die Luftzirkulation und verhindert eine Selbstentzündung.
  • Robustes, bleifreies Gehäuse aus verzinktem Stahl mit verstärkten Rippen
  • Dreisprachiges Sicherheitsetikett
  • Selbstschließend, kann mittels Tretvorrichtung problemlos geöffnet werden
Bestellinformation
6 gal. (23 l) Sicherheitsbehälter mit Handhebel erhältlich.
Certifications
FM-zugelassen. Alle Dosen sind UL-gelistet (außer 19-038-295 ).
Spezifikation
Spezifikation
23 l
Abdeckung mit Fußbetrieb
11.8 in.
Gelb
40.3 cm
Rund
10 lbs.
Verstärkte Rippen, dreisprachiges Sicherheitsetikett
15,8 in.
Sicherheitsbehälter mit belüftetem Boden für Ölabfälle
FM, UL, OSHA
30.2 cm
6 gal.
Pulverbeschichtet
Je 1
10 Jahre
4.5 kg
Zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischlappen
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Sicherheitskanne aus verzinktem Stahl für ölige Abfälle > Gelb;6 gal. (23 l); Fußbedienbare Abdeckung