Learn More
Mettler Toledo™ Galvanischer Sensor
Robuste und einfach zu verwendende Sensoren. Die Mettler Toledo igalvanischen Sensoren mit Anzeige verfügen über einen integrierten Temperatursensor. Der galvanische Sensor für gelösten Sauerstoff bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung von gelöstem Sauerstoff (DO).
Marke:  Mettler Toledo™ 51340403
560.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11957841
  • 574.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 200 %, 0 bis 20 mg/L
  • Kabel und Anschluss: 1.1 m BNC/C Zoll
  • Temperaturfühler: NTC 30kΩ
  • Für den Einsatz mit FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DO-Sensor LE621
1 m
BNC/Klinken
FG4
0,47 in.
Dissolved Oxygen Sensor
DO
0°C to 60°C
3,2 ft.
Dissolved Oxygen
0 bis 50 °C
12 mm
120 mm
4,72 in.
1 to 20 mg/L
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Galvanischer Sensor > 1.0 m Kabel