Learn More
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
769.00 CHF - 1344.77 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |
---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10769361
|
WTW™
201533 |
1,5 m | 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt |
1050.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10503833
|
WTW™
201570 |
3 m | Reinigungslösung für Kabel mit 3 m Länge, Schleiffolie, 1 Ersatzmembrankopf und Elektrolyt |
769.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10235731
|
WTW™
201547 |
10 m | Reinigungslösung für Kabel mit 10 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt | N/A | N/A | N/A | |||||
10776701
|
WTW™
201548 |
15 m | Reinigungslösung für Kabel mit 15 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt | N/A | N/A | N/A | |||||
10470632
|
WTW™
201545 |
3 m | 3 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt |
1090.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10491592
|
WTW™
201546 |
6 m | Reinigungslösung für Kabel mit 6 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt |
1125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
- Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
- Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb
- Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
- Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monate
- Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
- Mit 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfen und Elektrolyt
Spezifikation
Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät