Learn More
Gallocyanin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10437370
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10437370
Marke: Thermo Scientific Acros 154430250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1562-85-2 | C15H13ClN2O5 | 336.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-85-2
Summenformel C15H13ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 336.72
MDL-Nummer MFCD00011926
InChI-Schlüssel AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
PubChem CID 73801
IUPAC-Name 7-(Dimethylamino)-4-Hydroxy-3-Oxophenoxazin-10-ium-1-Carbonsäure;Chlorid
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallocyanine
Farbe Schwarz bis Grün
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27, 438
Merck Index 15, 4385
Formelmasse 336.72
Physikalische Form Feines Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallocyanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Gallocyanin, Thermo Scientific Chemicals >