Learn More
(-)-Gallocatechin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15403449
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-Gallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403449
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 15403449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60731.MA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Polyphenolverbindung aus grünem Tee
  • Verfügt über eine Fähigkeit zur freien Radikalisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Gallocatechin
CAS 3371-27-5
Farbe Weiß
Summenformel C15H14O7
MDL-Nummer MFCD01632616
Menge 10 mg
Synonym --gallocatechin, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, 2s,3r-gallocatechin, ent-gallocatechin, 2s,3r-flavan-3,3',4',5,5',7-hexol, 2s,3r-flavan-3,5,7,3',4',5'-hexol, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, 2s,3r---2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, gallocatechingc, l-gallocatechin
InChI-Schlüssel XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
PubChem CID 9882981
ChEBI CHEBI:71225
Formelmasse 306.27
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(-)-Gallocatechin, Thermo Scientific Chemicals >