Learn More
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498430
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498430
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11498430
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044324.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Prozentgehaltsbereich 99.9999%, metal basis
Menge 50 g
Form Pellets mit 6 mm Durchmesser
Name des Produkts
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >