Learn More
Gallium-Ingot, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395749
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium-Ingot, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395749
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11395749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010186.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium ingot
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.99999%
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ02K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number010186.18,010186.14,010186.36,010186.30
ChargennummerQ20I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010186.18,010187.18,010186.14,010186.36,010186.30
ChargennummerX13I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number010186.18,010187.18,010186.14,010186.36,010186.30
ChargennummerH24Q29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010186.18,010187.18,010186.14,010186.36,010186.30
ChargennummerF21M22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010186.18,010187.18,010186.14,010186.36,010186.30
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallium
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gallium-Ingot, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >