Learn More
Gallium-Indium-Legierung, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ga:In; 40:60 wt.%
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044240.03
39.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11339768
  • 41.75 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Step soldering involving temperature sensitive components, Soldering to molded interconnect device (MID) plastics, Fusible alloys/fuse applications, Mercury replacement, Thermal and electrical conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gallium Indium alloy
99.99% (metals basis)
MFCD00144387
Insoluble in water.
Fest
Grau
Ga:In; 40:60 wt.%
1 g
Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM28L053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number044240.09,044240.03,044240.18
ChargennummerY15K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number044240.09,044240.03,044240.18
ChargennummerX11K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number044240.09,044240.03,044240.18
ChargennummerN20K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number044240.09,044240.03,044240.18
ChargennummerU15F021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number044240.09,044240.03,044240.18
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gallium-Indium-Legierung, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 1 g