Learn More
Gallium(III)-sulfathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316178
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-sulfathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316178
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11316178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011152.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13780-42-2 | Ga2O12S3 | 427.61 g/mol
Gallium(III) sulfate hydrate is used in the preparation of other gallium compounds such as gallium oxide. It is supported on silica gel act as a solid acid catalyst, which is employed as a heterogeneous catalyst for the esterification of p-hydroxybenzoic acid and heptanol to give n-heptyl p-hydroxybenzoate. On reacting with strong acid cation ion exchange resin, it exhibits excellent catalytic activity, which is used for synthesizing amyl hexanoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13780-42-2
Summenformel Ga2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 427.61
MDL-Nummer MFCD00149725
InChI-Schlüssel UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16213072
IUPAC-Name Digallium;trisulfat;hydrat
SMILES [Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt 105°C to 110°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and acid.
Formelmasse 427.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.860 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY26K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number011152.09,011152.18
ChargennummerU26K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number011152.09,011152.18
ChargennummerP24J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number011152.09
Chargennummer23663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011152.09,011152.18
Chargennummer23928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011152.09,011152.18
Name des Produkts
Gallium(III)-sulfathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >