Learn More
Gallium(III)-nitratlösung, Ga 9 bis 10 % w/w, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
170.00 CHF - 754.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-90-1
Summenformel GaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 255.735
MDL-Nummer MFCD00011016
InChI-Schlüssel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61635
IUPAC-Name Gallium;trinitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11355807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
50 g
170.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11345807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043484.30
250 g
754.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) nitrate solution, is used as the material for producing gallium salts and for scientific research and chemical reagent. It is also used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-satz
H272-H314-H318
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
Gehäuse H271-H290-H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, WÄSSRIGE LÖSUNG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-815-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-nitratlösung, Ga 9 bis 10 % w/w, Thermo Scientific Chemicals