Learn More
Gallium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼1000°C |
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) fluoride |
Schmelzpunkt | 800°C (sublimation) |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,4354 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium(III) fluoride, anhydrous
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Gallium fluoride