Learn More
Gallium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 201°C |
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 78°C |
Physikalische Form | Granalien 8 mm und kleiner |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide |
Formelmasse | 176.03 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Verpackung | Ampulliert unter Argon |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R20L027 | Analysenzertifikat | 21/05/2025 | 045026.14,045026.22,045026.06 |
R20L032 | Analysenzertifikat | 21/05/2025 | 045026.14,045026.22,045026.06 |
P07L038 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 045026.14,045026.22,045026.06 |
10253618 | Analysenzertifikat | 08/01/2025 | 045026.14,045026.22,045026.06 |
Y13K013 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | 045026.14,045026.22,045026.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium(III) chloride, ultra dry
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Gallium trichloride