Learn More
Gallium(III)-chlorid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12377153
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-chlorid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12377153
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12377153
Marke: Thermo Scientific Acros 444100250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.08
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201.0°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) chloride
Schmelzpunkt 78.0°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Strukturformel GaCl3
Merck Index 15,4378
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 176.08
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium trichloride
Name des Produkts
Gallium(III)-chlorid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Beads, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals >