Learn More
Gallium(III)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 279°C |
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) bromide |
Schmelzpunkt | 122°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Gallium(III)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur