Learn More
Gallium(III)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333887
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333887
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11333887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035697.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium bromide is used as a catalyst in the alkylation of aromatic compounds by alkyl bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-88-9
Summenformel Br3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 309.435
MDL-Nummer MFCD00016100
InChI-Schlüssel SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC-Name Galliumtribromid
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 279°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) bromide
Schmelzpunkt 122°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 309.45
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.69 g/mL
Name des Produkts
Gallium(III)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >