Learn More
Gallium(III)-bromid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
117.00 CHF - 396.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-88-9
Summenformel Br3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 309.435
MDL-Nummer MFCD00016100
InChI-Schlüssel SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC-Name Galliumtribromid
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358327
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032107.04
2 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11368327
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032107.09
10 g
396.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) bromide is used as organic intermediates. It is a powerful oxidizing agent and is able to release oxygen free radicals from the water in mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-609-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-bromid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals