Learn More
Gallium(III)-2,4-pentandionat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379727
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367.05 g/mol
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14405-43-7
Summenformel C15H21GaO6
Molekulargewicht (g/mol) 367.05
MDL-Nummer MFCD00013492
InChI-Schlüssel IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
IUPAC-Name (Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-on
SMILES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 367.05
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.42 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Name des Produkts
Gallium(III)-2,4-pentandionat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >