Learn More
Gallium(II)-Tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
184.00 CHF - 675.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-14-5
Summenformel GaTe
Molekulargewicht (g/mol) 197.323
MDL-Nummer MFCD00135536
InChI-Schlüssel OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium ii telluride
PubChem CID 14496722
IUPAC-Name Galliumhydrogentellurid
SMILES [Ga]=[Te]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354857
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.03
1 g
184.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11364857
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041881.06
5 g
675.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(II) telluride acts as a semiconductor is used in the electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H332
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-690-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(II)-Tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals