Learn More
Galliumarsenid, dunkelgraue Stücke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349269
Galliumarsenid, dunkelgraue Stücke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349269
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11349269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088458.04
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für Halbleiter (Transistoren, Laser, Solarzellen)
Semiconductors (transistors, lasers, solar cells)Gallium arsenide is used in semiconductor applications. It is also used in the manufacture of devices such as microwave frequency integrated circuits, Gunn diodes, monolithic microwave integrated circuits, infrared light-emitting diodes, laser diodes and optical windows. Further, it is used for single-crystalline thin film solar cells and multi-junction solar cells. In addition, it is used for the detection of X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-00-0
Summenformel AsGa
Molekulargewicht (g/mol) 144.645
MDL-Nummer MFCD00011017
InChI-Schlüssel JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thickMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14770
IUPAC-Name Arsinidingallium
SMILES [Ga]#[As]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium arsenide
Schmelzpunkt 1238°C
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Formelmasse 144.64
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.31 g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY03I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number088458.09,088458.18,088458.04
ChargennummerZ06H067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number088458.09,088458.18,088458.04
ChargennummerJ07P04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088458.09,088458.18,088458.04
ChargennummerE23R036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088458.09,088458.18,088458.04
ChargennummerK08S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088458.09,088458.18,088458.04
Name des Produkts
Galliumarsenid, dunkelgraue Stücke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >