Learn More
Galena, natürlich vorkommendes Mineral, Körner, ca. 0.06 bis 0.19 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
27.40 CHF - 209.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-87-0
Summenformel PbS
Molekulargewicht (g/mol) 239.30
MDL-Nummer MFCD00016280
InChI-Schlüssel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC-Name Sulfanylidenplumban
SMILES [S--].[Pb++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11365347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042640.03
1 g
27.40 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11385347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042640.06
5 g
57.70 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11375347
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042640.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Galena is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient, used as a semiconductor. Used in electronic devices and Infrared sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OG4550000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Galena, natürlich vorkommendes Mineral, Körner, ca. 0.06 bis 0.19 Zoll, Thermo Scientific Chemicals