Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Galacton-Plus™ Substrat (100x-Konzentrat)
510.00 CHF - 2080.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. |
---|---|
Form | Flüssig |
Produktlinie | Galacton-Plus™ |
Substrat | Beta-Galactosidase |
Substrattyp | Beta-Gal-Substrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12694315
|
Molecular Probes™
T2118 |
2 ml |
510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12604325
|
Molecular Probes™
T2119 |
4 ml |
914.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12614325
|
Molecular Probes™
T2120 |
10 ml |
2080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Galacton-Plus™ Substrat ist ein konzentriertes Chemolumineszenz-Substrat für E.coli-β-Galactosidase-Assays.Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C. | |
Galacton-Plus™ | |
Beta-Gal-Substrat | |
Raumtemperatur |
Flüssig | |
Beta-Galactosidase | |
Flasche(n) |