Learn More
Gadolinium-Stücke, 20 mm (0.79 Zoll) und darunter, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300669
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium-Stücke, 20 mm (0.79 Zoll) und darunter, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300669
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11300669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000118.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium pieces
Farbe Silber
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS06I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Artikelnummer000118.09,000118.18
ChargennummerS06I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Artikelnummer000118.09,000118.18
ChargennummerY26F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer000118.09,000118.18
ChargennummerX26H002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer000118.09,000118.18
ChargennummerG13Q04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000118.09,000118.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium pieces
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Gadolinium-Stücke, 20 mm (0.79 Zoll) und darunter, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >