Learn More
Gadolinium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470291
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051152
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11470291
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040571.NA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14017-52-8
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O)2] was synthesized by the reaction of DO3A-Pr-ATP with gadolinium(iii) perchlorate hydrate in water. Gadolinium(III) chelates approved by FDA for human imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14017-52-8
MDL-Nummer MFCD00150239
Synonym gadolinium perchlorate, gadolinium iii perchlorate, acmc-20aku7, gadolinium iii perchlorate solution, gadolinium 3+ triperchlorate, gadolinium perchlorate, crystalline hydrate,, gadolinium iii perchlorate solution, 40 wt. % in h2o
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2 g
UN-Nummer UN3211
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 563.69 (455.60 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM04H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer040571.NA,040571.NE,040571.NC
ChargennummerM11H098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer040571.NA,040571.NE,040571.NC
ChargennummerE27U020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040571.NA,040571.NE,040571.NC
ChargennummerW23A002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040571.NA,040571.NE,040571.NC
ChargennummerI05R003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer040571.NA,040571.NE,040571.NC
Name des Produkts
Gadolinium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >