Learn More
Gadolinium(III)-perchlorathexahydrat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
[Gd(DO3A-Pr-ATP)(H2O)2] was synthesized by the reaction of DO3A-Pr-ATP with gadolinium(iii) perchlorate hydrate in water. Gadolinium(III) chelates approved by FDA for human imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gadolinium(III) perchlorate hexahydrate |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3211 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 563.69 (455.60 Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Geruch | Geruchsneutral |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M04H017 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040571.NA,040571.NE,040571.NC |
M11H098 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040571.NA,040571.NE,040571.NC |
E27U020 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040571.NA,040571.NE,040571.NC |
W23A002 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040571.NA,040571.NE,040571.NC |
I05R003 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 040571.NA,040571.NE,040571.NC |