Learn More
Gadolinium(III)-oxid, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11341019
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-oxid, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11341019
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11341019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011289.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.50
MDL-Nummer MFCD00011026
InChI-Schlüssel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxide
Schmelzpunkt 2330°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC-Name Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-)
Formelmasse 362.5
Aussehen White powder or granules
Dichte 7.407
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
ChargennummerD09S014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
ChargennummerG23W055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
ChargennummerL11R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
ChargennummerE11S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011289.22,011289.14,011289.36
Name des Produkts
Gadolinium(III)-oxid, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >