Learn More
Gadolinium(III)-oxid, Nanopulver, 99.99+ % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400650
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-oxid, Nanopulver, 99.99+ % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400650
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11400650
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044020.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption materials in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.50
MDL-Nummer MFCD00011026
InChI-Schlüssel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
IUPAC-Name Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium (III) oxide
Schmelzpunkt 2330°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid. Insoluble in water.
Formelmasse 362.5
Reinheit (%) ≥99.99%
Dichte 7.407 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number044020.22,044020.14,044020.36
ChargennummerM20I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044020.22,044020.14,044020.36
ChargennummerC01Y011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044020.22,044020.14,044020.36
ChargennummerB21T042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044020.22,044020.14,044020.36
ChargennummerC24T038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044020.22,044020.14,044020.36
Name des Produkts
Gadolinium(III)-oxid, Nanopulver, 99.99+ % (REO), Thermo Scientific Chemicals >