Learn More
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10067542
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10067542
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10067542
Marke: Thermo Scientific Acros 315510100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.50
MDL-Nummer MFCD00011026
InChI-Schlüssel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxide
Schmelzpunkt 1900.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC-Name Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-)
Formelmasse 362.5
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315511000,315510100,315510250
ChargennummerA0460917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number315511000,315510100,315510250
ChargennummerA0460354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number315511000,315510100,315510250
ChargennummerA0430868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number315511000,315510100,315510250
ChargennummerA0454217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number315511000,315510100,315510250
Name des Produkts
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >