Learn More
Gadolinium(III)-oxalathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Gadolinium(III) oxalate hydrate |
Schmelzpunkt | 110°C (in -6H2O) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Strukturformel | Gd2(C2O4)3·xH2O |
UN-Nummer | UN3288 |
Formelmasse | 578.56 (Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gadolinium(III)-oxalathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur