Learn More
Gadolinium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321009
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321009
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11321009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011284.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94219-55-3
Summenformel GdN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 343.26
MDL-Nummer MFCD00011023
InChI-Schlüssel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.406 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM20I079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011284.06,011284.14,011284.22
ChargennummerZ30K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number011284.06,011284.14,011284.22
ChargennummerX02D076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number011284.06,011284.14,011284.22
ChargennummerM20I079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011284.06,011284.14,011284.22
ChargennummerE01L17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011284.06,011284.14,011284.22
Name des Produkts
Gadolinium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >