Learn More
Gadolinium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387647
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387647
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11387647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012917.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
It is applied as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94219-55-3
Summenformel GdN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 343.26
MDL-Nummer MFCD00011023
InChI-Schlüssel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.406 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ06E008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer012917.14,012917.22
ChargennummerZ06E008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Artikelnummer012917.14,012917.22
ChargennummerN22J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer012917.14,012917.22
ChargennummerY16H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012917.14,012917.22
ChargennummerH07K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer012917.14,012917.22
Name des Produkts
Gadolinium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >