Learn More
Gadolinium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19598-90-4 | GdN3O9·6H2O | 451.4 g/mol
95.95 CHF - 294.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19598-90-4 |
---|---|
Summenformel | GdN3O9·6H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 451.4 |
MDL-Nummer | MFCD00149728 |
InChI-Schlüssel | XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis |
PubChem CID | 209258 |
IUPAC-Name | Gadolinium(3+);trinitrat;hexahydrat |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10237330
|
Thermo Scientific Acros
316760250 |
25 g | Glasflasche |
95.95 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10687504
|
Thermo Scientific Acros
316761000 |
100 g | Glasflasche |
294.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
19598-90-4 | |
451.4 | |
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N | |
209258 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] |
GdN3O9·6H2O | |
MFCD00149728 | |
gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis | |
Gadolinium(3+);trinitrat;hexahydrat |
Spezifikation
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate | |
19598-90-4 | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
GdN3O9·6H2O | |
MFCD00149728 | |
Solubility in water: soluble | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] | |
451.4 | |
451.4 | |
Spurenmetallbasis |
91°C | |
Weiß | |
99.90% | |
Gd(NO3)3·6H2O | |
gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis | |
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N | |
Gadolinium(3+);trinitrat;hexahydrat | |
209258 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.