Learn More
Lutetium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.61 g/mol
186.93 CHF - 658.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-52-0
Summenformel Cl3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 263.61
MDL-Nummer MFCD00011024
InChI-Schlüssel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-Name Gadoliniumtrichlorid
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10412683
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
383560050
5 g Glasflasche
186.93 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10321213
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
383560250
25 g Glasflasche
658.28 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lutetium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals