Learn More
Gadolinium(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306658
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306658
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11306658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013207.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Gadolinium(III) carbonate is used for making optical glass and dopant for Gadolinium Yttrium Garnets which have microwave applications. It is also used for making phosphors for color TV tube and energy-saving lamps. It is used as intravenous MRI contrast agent to enhance images in medical magnetic resonance imaging and Magnetic Resonance Angiography (MRA) procedures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-36-2
Summenformel C3Gd2O9
Molekulargewicht (g/mol) 494.52
MDL-Nummer MFCD00150240
InChI-Schlüssel RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
IUPAC-Name Gadolinium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 494.53 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU06K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number013207.14,013207.22
ChargennummerF17U039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013207.14,013207.22
ChargennummerD28W036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013207.14,013207.22
ChargennummerI20X023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013207.14,013207.22
ChargennummerL12S049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013207.14,013207.22
Name des Produkts
Gadolinium(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >