Learn More
Gadolinium(III)-carbonathydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303778
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-carbonathydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051013
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11303778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040254.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-36-2
Summenformel C3Gd2O9
Molekulargewicht (g/mol) 494.52
MDL-Nummer MFCD00150240
InChI-Schlüssel RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
SMILES [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
IUPAC-Name Gadolinium(3+);tricarbonat;hydrat
Formelmasse 494.53 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR10K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer040254.06,040254.14
ChargennummerP13J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer040254.06
ChargennummerE11Y029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer040254.06,040254.14
ChargennummerI15N04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040254.06,040254.14
Chargennummer22705A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040254.06,040254.14
Name des Produkts
Gadolinium(III)-carbonathydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >