Learn More
Gadolinium(III)-carbonathydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Gadolinium(III) carbonate hydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
IUPAC-Name | Gadolinium(3+);tricarbonat;hydrat |
Formelmasse | 494.53 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gadolinium(III)-carbonathydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction