Learn More
Gadolinium(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
55.38 CHF - 606.37 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 30010-20-9 |
---|---|
Summenformel | Br3Gd |
Molekulargewicht (g/mol) | 396.96 |
MDL-Nummer | MFCD00049741 |
InChI-Schlüssel | KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Gadolinium(3+)-Tribromid |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11336658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.06 |
5 g | N/A | |||||||
11346658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.14 |
25 g | N/A | |||||||
11326658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013208.22 |
100 g |
606.37 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It acts as dopant material. It is employed in gamma-ray spectroscopy, medical imaging, nuclear and high energy physics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
30010-20-9 | |
396.96 | |
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3] |
Br3Gd | |
MFCD00049741 | |
Gadolinium(3+)-Tribromid |
Spezifikation
Gadolinium(III) bromide hydrate | |
30010-20-9 | |
(REO) | |
MFCD00049741 | |
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K | |
Gadolinium(3+)-Tribromid | |
396.96 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
186°C | |
Kristallin | |
Br3Gd | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Gd+3] | |
396.96 | |
99.99% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-494-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen