Learn More
Gadolinium(III)-acetathydrat, weiß, kristallin, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
27.34 CHF - 230.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-93-7
Summenformel C6H9GdO6
Molekulargewicht (g/mol) 334.38
MDL-Nummer MFCD00150116
InChI-Schlüssel LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11339399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.06
5 g
27.34 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11349399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.14
25 g
83.93 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11329399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
089158.22
100 g
230.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 240-204-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gadolinium(III)-acetathydrat, weiß, kristallin, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals