Learn More
Gadolinium(III)-2,4-pentandionathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
91.25 CHF - 313.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 64438-54-6
Summenformel C15H21GdO6
Molekulargewicht (g/mol) 454.58
MDL-Nummer MFCD00013493
InChI-Schlüssel PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC-Name Gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.06
5 g
91.25 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11386648
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013204.14
25 g
313.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gadolinium(III)-2,4-pentandionathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals