Learn More
GABA, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
GABA is a GABA receptor agonist and endogenous inhibitory neurotransmitter. Caged RuBi GABA is also available (Cat. No. 3400).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GABA |
CAS | 56-12-2 |
Summenformel | C4H9NO2 |
Synonym | 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino |
InChI-Schlüssel | BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(CC(=O)O)CN |
IUPAC-Name | 4-Aminobutansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.121 |
Menge | 1 g |
PubChem CID | 119 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GABA, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur