Learn More
Masterflex™ GA-Gummischläuche
Bietet ausgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit und passt problemlos auf alle Arten von Verbindern. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GA-Gummischläuche erfüllen die FDA-Anforderungen und können dampfsterilisiert werden.
53.00 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP-konform, FDA-konform, FDA Compliant |
---|---|
Material | Gummi |
Resistenzeigenschaften | Abrasion |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 40 (Shore A) |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11826311
|
Masterflex™
70258510 |
10 mm | 14 mm | 10 m | N/A | ||||||
11856301
|
Masterflex™
70234510 |
5 mm | 10 mm | 10 m | N/A | ||||||
11846301
|
Masterflex™
70233010 |
5 mm | 9 mm | 10 m | N/A | ||||||
11826301
|
Masterflex™
70221010 |
4 mm | 7 mm | 10 m | N/A | ||||||
11876301
|
Masterflex™
70242010 |
6 mm | 10 mm | 10 m | N/A | ||||||
11866301
|
Masterflex™
70240510 |
6 mm | 9 mm | 10 m | N/A | ||||||
11886301
|
Masterflex™
70246510 |
7 mm | 10 mm | 10 m | N/A | ||||||
11806311
|
Masterflex™
70252510 |
8 mm | 12 mm | 10 m | N/A | ||||||
11896301
|
Masterflex™
70248010 |
7 mm | 11 mm | 10 m | N/A | ||||||
11793986
|
Masterflex™
702315 |
5 mm | 8 mm | 50 m | N/A | ||||||
11703996
|
Masterflex™
702405 |
6 mm | 9 mm | 50 m | N/A | ||||||
11721736
|
Masterflex™
702480 |
7 mm | 11 mm | 25 m | N/A | ||||||
11731736
|
Masterflex™
702525 |
8 mm | 12 mm | 25 m | N/A | ||||||
11741736
|
Masterflex™
702600 |
10 mm | 15 mm | 25 m | N/A | ||||||
11836311
|
Masterflex™
70260010 |
10 mm | 15 mm | 10 m | N/A | ||||||
11816301
|
Masterflex™
702195-10 |
4 mm | 6 mm | 10 m | N/A | ||||||
11910205
|
Masterflex™
06448-05 |
4.8 mm | 8 mm | 7.5 m |
102.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Aus Naturkautschuk.
- Ausgezeichnete Dehnung > 500 %
- Gute Abriebfestigkeit
- Shore-Härte A 40
- Hellbraun/bernsteinfarben.
- Ähnliche Eigenschaften wie Latex und wird in den meisten Industrieanwendungen bevorzugt.
- Beständig gegen Sterilisation mit feuchter Hitze.
- Typische Anwendungen sind Flüssigkeitstransfersysteme und alle Arten der Dispensierung, einschließlich Seife und Reiniger sowie alkoholische und Milchgetränke
Specifications
GLP-konform, FDA-konform, FDA Compliant | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
70 °C |
Gummi | |
Hellbraun | |
158°F | |
Transfer Tubing |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ GA-Gummischläuche