Learn More
Thermo Scientific Chemicals G418 Sulfat, für die Biochemie
G418 Sulfat, Geneticin (CAS Nr. 108321-42-2) ist ein Antibiotikum, das in engem Zusammenhang mit Gentamicin B, dem gemeinsamen Aminoglykosid-Antibiotikum, steht.
209.04 CHF - 483.41 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 108321-42-2
Summenformel C20H44N4O18S2
Molekulargewicht (g/mol) 692.70
MDL-Nummer MFCD00058314
InChI-Schlüssel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10143871
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
329400010
1 g Glasflasche
209.04 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10165633
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
329400050
5 g Glasflasche
483.41 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• G418-Sulfat (Geneticin) ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Micromonospora rhodorangea isoliert wird.
• G418 ist ein Bakteriostatikum, das durch Hemmung des Elongationsschritts in der Polypeptidsynthese die Bildung von Polypeptiden verhindert.
Anwendungen
• G418-Sulfat kann für die Auswahl gentechnisch hergestellter Zellen sowohl in Eukaryoten als auch in Prokaryotes verwendet werden.
• Laborqualität für Anwendungen wie in der Biochemie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals G418 Sulfat, für die Biochemie