Learn More
IKA™ G-L Zentrifuge mit schweizer Stecker
IKA™ G-L ist die ideale Midi-Zentrifuge für alle Arten von Trennungsprozessen, wie sie in der Molekularbiologie vorkommen.
Marke: IKA™ 0030001169
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 1,5/2 ml-Standardgefäßen sowie PCR-Streifen.
- Die Abdeckung öffnet sich automatisch auf Knopfdruck.
- Die Zentrifuge ist mit einer Metallabdeckung ausgestattet und startet erst, wenn diese fest geschlossen ist.
- Die intuitive Navigation erfolgt über eine Folientastatur.
- Dies ermöglicht die einfache Einstellung von Geschwindigkeit, Drehzahl oder Programmen.
- Die Zentrifuge verfügt über einen Hochleistungsmotor mit einer Drehzahl von bis zu 15700 U/min.
- Mit Metallrotor und Deckel für 12 Gefäße
Spezifikation
15,700 rpm | |
92 w | |
800 bis 15.700 U/min | |
50/60 Hz |
200 | |
200 x 140 x 280 mm | |
Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ G-L Zentrifuge mit schweizer Stecker > Abmessungen (L x B x H): 200 x 140 x 280 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur