Learn More
Liebherr™ Tiefkühlgerät mit statischer Kühlung
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich. Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Marke:  Liebherr™ GG 4010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11916229
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Tiefkühlgerät zur Lagerung gefrorener Proben
  • Die einstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität auf ein präzises Niveau eingestellt werden
  • Digitales Bedienfeld mit akustischer und visueller Öffnung der Tür und Hochtemperaturalarmen
  • Automatisches Einfrieren und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür mit umweltfreundlichem Kältemittel
Konstruiert für einen dauerhaften und effizienten Betrieb
  • Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
  • Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
  • Lieferung mit 3 Drahtkörben und 7 Einlegeböden für Verdampferplatten
  • Tür mit wechselbarem Anschlag mit Sicherheitsschloss zur sicheren Lagerung wertvoller Güter
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Tiefkühlgerät mit statischer Kühlung > Fassungsvermögen:382L; weiße Stahloberfläche