Learn More
Syngene™ G:BOX Mini 9, Gel-Dokumentationssystem 220 V/60 Hz
GREENER_CHOICE
Das Syngene™ G:BOX Mini 9 Gel-Dokumentationssystem 220V/60Hz bietet eine hervorragende Performance bei der Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenzwestern-Blots in einer kleineren Dunkelkammer
Marke:  Syngene™ GBOX-mini-9-E60
Artikelnummer. 15819932
  • 28355.31 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
GBox Mini 9 Bildeinheit
115/240 V
Filterrad mit 7 Positionen
3.69 x 3.69u
Windows 7 oder höher
Inklusive Genesys und Genetools - unbegrenzt
optional je nach Transilluminator
Gbox-Mini9
1
9MP gekühlte CCD
Gehäuse 40x64x52
Gel/Blot-Bildgeber
60
52
Bis zu 15 x 12 cm
64
9 MP
optional
40
Befestigt
Nein
Befestigt
Gele, Blots, Chemolumeszenz, Fluoreszenzwestern (optional)
Name des Produkts
Syngene™ G:BOX Mini 9, Gel-Dokumentationssystem 220 V/60 Hz > G:BOX Mini 9, Gel-Dokumentationssystem 220 V/60 Hz