Learn More
Syngene™ G:BOX Mini 6, Gel- und Blot- Dokumentationssystem
GREENER_CHOICE
Das Syngene™ G:BOX Mini 6 Gel- und Blot-Dokumentationssystem bietet eine hervorragende Performance bei der Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenzwestern-Blots in einer kleineren Dunkelkammer
Marke:  Syngene™ GBOX-mini-6-E60
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899922
  • 27113.81 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Syngene™ G:BOX Mini 6, Gel- und Blot- Dokumentationssystem > Hertz: 60; Pixelgröße: 4.54 x 4.54u; Auflösung: 6 MP