Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ PI/RNase Färbelösung
FxCycle™ PI/RNase Färbelösung
Marke: Molecular Probes™ F10797
152.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
FxCycle™ PI/RNase Färbelösung wird für die zytometrische Durchflussanalyse von DNA-Inhalten in festen Zellen verwendet. Propidiumiodid (PI), ein beliebter rot-fluoreszierender Farbstoff, bindet an DNA, indem es zwischen den Basen mit geringer oder keiner Sequenzpräferenz und mit einer Stöchiometrie von einem Farbstoff pro 4–5 Basenpaaren DNA interkaliert. PI bindet auch an RNA und erfordert eine Behandlung mit RNase, um zwischen RNA- und DNA-Färbung zu unterscheiden. Diese Propidium-Iodid-Lösung enthält DNase-freie RNase A und ein Permeablisierungsreagenz. Es ist gebrauchsfertig: Fügen Sie einfach die Färbelösung zu festen Zellen hinzu, inkubieren Sie und erfassen Sie sie auf einem Durchflusszytometer ohne Waschen.Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle Produkte, die sich auf die Zellzyklus-Analyse von festen und lebenden Zellen in der Durchflusszytometriebeziehen.
Spezifikation
1 Flasche FxCycle™ PI/RNase Färbelösung (100 ml). Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. Bei Raumtemperatur lagern | |
Propidiumiodid | |
Durchflusszytometer | |
Fluoreszent | |
FxCycle™ | |
Färbungslösung |
535⁄ 617 | |
Röhrchen | |
200 Reaktionen | |
Lösung | |
Raumtemperatur | |
Nucleus |