Learn More
Furo-[3,2-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475757
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Furo-[3,2-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475757
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15475757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32966.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 272-62-8
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD11870744
InChI-Schlüssel YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
PubChem CID 12210217
IUPAC-Name Furo[3,2-b]Pyridin
SMILES O1C=CC2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furo[3,2-b]pyridine
Siedepunkt 79°C to 80°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.5753
Menge 5 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10200150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberH32966.03,H32966.06
Chargennummer10240252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog NumberH32966.03,H32966.06
Chargennummer10152374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32966.03,H32966.06
Chargennummer10164684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32966.03,H32966.06
Chargennummer10164979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH32966.03,H32966.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Furo-[3,2-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >