Learn More
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15468695
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468695
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15468695
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33908.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2019997-40-9
Summenformel C13H16BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.09
MDL-Nummer MFCD18255044
InChI-Schlüssel NCPRRWXGBQZDIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 99738269
IUPAC-Name 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Furo[3,2-b]Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 163°C to 164°C
Menge 250 mg
Formelmasse 245.09
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10170076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™ >